87303
Hidrogenossulfato de tetra-hexilamônio
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Hidrogenossulfato de tetra-n-hexilamônio, THAHS
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
crystals
pf
98-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Epoxidação de cetonas α,βinsaturadas em uma mistura bifásica de diclorometano/água usando perborato de sódio.[1]
- Hidrogenólise de transferência de brometos de arila por formiato de sódio aquoso catalisado por paládio-trifenilfosfina.[2]
- Carbonilação de brometos benzílicos e alílicos para sintetizar ésteres carboxílicos.[3]
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?