Documentos Principais
1.06564
Supelco
Perclorato de sódio monoidratado
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Perclorato de sódio monoidratado, Sal sódico de ácido perclórico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClNaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
122.44 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-511-9
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Formulário:
crystals
solubilidade:
2090 g/L
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (alkalimetric)
Formulário
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
130 °C
solubilidade
2090 g/L
densidade
2.02 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Ligação
Substitui: SX0693; SX0693-1; SX693-2
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 99,0%-102,0%
Valor de pH (5%; água): 4,5-7,0
Cloreto, clorato (como Cl): ≤ 0,002%
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,0003%
K (potássio): ≤ 0,005%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
Protocolos
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.