Documentos
85971
Sigma-Aldrich
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN)
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, HSPyU
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20F6N3O3P
Número CAS:
Peso molecular:
411.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (CHN)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
143-153 °C
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
chave InChI
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
New, excellent and non-hygroscopic reagent for peptide coupling giving no cytotoxic reaction products
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor