Documentos
23955
Sigma-Aldrich
Chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
≥97.5% (CHN)
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)chloroformamidinium hexafluorophosphate, Chloro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, PyClU
About This Item
Fórmula linear:
C9H16N2Cl · PF6
Número CAS:
Peso molecular:
332.65
Beilstein:
7898575
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (CHN)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
153-156 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
chave InChI
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
Enantioselective desymmetrization of meso-asiridines
Peptide coupling
Reagent for:
Heterocyclization of chloroformamidinium salts
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Outras notas
Crystalline and non-hygroscopic peptide coupling reagent, especially for N-methyl amino acids
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Coste et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1967-1967 (1991)
Artigos
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.