Documentos
17380
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16F7N2P
Número CAS:
Peso molecular:
316.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
154-160 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
chave InChI
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Outras notas
Convenient peptide coupling reagent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)