Documentos Principais
84738
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex polymer-bound
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
Sinônimo(s):
Poly(4-vinylpyridine) sulfur trioxide complex, Pyridine sulfur trioxide complex polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Extensão da rotulagem
≥2.0 mmol/g SO3 loading
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.c1ccncc1
Outras notas
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)