329118
Geranyl bromide
95%
Sinônimo(s):
trans-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
chave InChI
JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)