Documentos Principais
143707
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 335,00
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 335,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
245.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
chave InChI
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
  • Synthesis and Characterization of Oligomer Bis (trans-2, 3-dibromo-4-hydroxy-2-butenyl) terephthalate as a Green Corrosion Inhibitor on Mild Steel in 1 MH 3 PO 4: This study discusses the conversion of PET waste into an oligomer using trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, exploring its efficacy as a corrosion inhibitor (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
  • Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis: This review highlights the role of trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol in organic synthesis, particularly its utility in bromination reactions to synthesize complex organic molecules (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)