809969
Propylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Sinônimo(s):
PC, 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
14.3 %
Impurezas
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
240 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.