809470
Lithium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade
Sinônimo(s):
2M LiPF6 PC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Formulário
solution
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2.0 M (LiPF6 in PC)
Impurezas
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
traços de cátion
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Bone,Teeth
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.