Documentos Principais
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Sinônimo(s):
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −2°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
240 °C (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)