Documentos Principais
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
88.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-510-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.21 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
465 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
248 °C/1013 hPa
pf
36 °C
temperatura de transição
flash point 143 °C
solubilidade
214 g/L
densidade
1.32 g/cm3 at 40 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup