Documentos Principais
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Sinônimo(s):
PLGA
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.706,00
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.706,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
pellets
peso molecular
Mw 6,000-10,000
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
chave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)