769827
Resomer® RG 752 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Sinônimo(s):
Resomer® RG 752 S, PLGA
Formulário
amorphous
proporção de alimentação
lactide:glycolide 75:25
viscosidade
0.16-0.24 dL/g
temperatura de transição
Tg 44-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)