Documentos Principais
802182
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Sinônimo(s):
PLGA
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.659,00
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.659,00
About This Item
Fórmula linear:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
solid
proporção de alimentação
lactide:glycolide (50:50)
peso molecular
average Mw 100,000
composição
lactide:glycolide (50:50)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
chave InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Características e benefícios
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
forma física
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)