Key Documents
80613
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Pinocarveol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol, (1S,3R,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
5730571
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −72±3°, neat
cor
opaque white
índice de refração
n20/D 1.500
densidade
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
chave InChI
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
Descrição geral
(-)-trans-Pinocarveol is an allyl alcohol. It is formed during the allylic oxidation of β-pinene using hydrogen peroxide-selenium dioxide or from the isomerization of α-pinene oxide over zirconium oxide.
Outras notas
Volatile component of essential oils occurring in many plants. Starting material for highly pure (-)-nopinone
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Allylic Oxidation with Hydrogen Peroxide-Selenium Dioxide: trans-Pinocarveol.
Coxon JM, et al.
Organic Syntheses, 25-25 (1977)
Isomerization of a-pinene oxide over solid acids and bases.
Arata K and Tanabe K.
Chemistry Letters (Jpn), 8(8), 1017-1018 (1979)
P. Lavalee et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1362-1362 (1986)