435759
(S)-(+)-Carvone
96%
Sinônimo(s):
(+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
atividade óptica
[α]23/D +55.0±7°, neat
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
chave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
Aplicação
- (-)-Samaderine Y, a pentacyclic quassinoid.
- (-)-Ambrox, a terpenoid responsible for the odor of ambergris.
- 3β-Acetoxydrimenin (a sesquiterpene) via conjugated addition of potassium cyanide followed by base catalyzed Robinson annulation reaction.
- Thapsigargin family members such as trilobolide, nortrilobolide, and thapsivillosin F.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95.6 °C - closed cup