Documentos
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
Sinônimo(s):
trans-sobrerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
solid
pb
270-271 °C (lit.)
pf
130-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3