Ensaio
≥85%
forma
powder
peso molecular
344.24
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(O)C(O)C(ON1C(CCC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O10/c15-5-1-2-6(16)13(5)23-11(21)9(19)10(20)12(22)24-14-7(17)3-4-8(14)18/h9-10,19-20H,1-4H2
chave InChI
NXVYSVARUKNFNF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Soluble in DMSO or DMF at a concentration of ~10 mM (3 mg/mL)
- Cleavable by sodium meta-periodate (Part No. 20504)
- Ideal for applications in which crosslink cleavability is desired without disturbing protein disulfide bonds
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3