Documentos Principais
802875
Sigma-Aldrich
Dibutyl-d18 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D18HO4P
Peso molecular:
228.32
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
chave InChI
JYFHYPJRHGVZDY-VAZJTQEUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)