568562
Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide)
L-lactide 70 %, average Mn ~50,000 by GPC
Sinônimo(s):
ε-Caprolactone-glycolide-L -lactide copolymer, Poly-L -lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
proporção de alimentação
lactide:caprolactone:glycolide 70:20:10
peso molecular
average Mn ~50,000 by GPC
composição
L-lactide, 70%
temperatura de transição
Tg ~28 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.