Documentos Principais
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium zirconium oxide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.091,00
R$ 2.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.091,00
About This Item
Fórmula linear:
CaZrO3
Número CAS:
Peso molecular:
179.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.7% trace metals basis
Formulário
nanopowder
área da superfície
55-65 m2/g
tamanho de partícula
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
pf
2250-2550 °C (lit.)
densidade
5.11 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
chave InChI
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)