Documentos
47542
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2O2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
363.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (AT)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
~165 °C (dec.)
grupo funcional
Fmoc
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
chave InChI
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Protected ethylenediamine building block
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)