Documentos Principais
791970
Sigma-Aldrich
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
About This Item
Fórmula linear:
C8H715N2NO2
Peso molecular:
179.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97%
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
chave InChI
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)