779903
Hexamethylphosphoramide
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.18 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
Impurezas
≤0.03% H2O (coulometric)
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
pf
7 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
chave InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.[1]
- As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).[2]
- To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?