Documentos Principais
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Sinônimo(s):
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 592,00
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 592,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5F3O
Número CAS:
Peso molecular:
114.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
chave InChI
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
18 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)