326275
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.321 (lit.)
p.e.
107-109 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
chave InChI
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Water repellent applications: 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol is utilized in the synthesis of vegetable oil-based fluorocarbon water repellent agents for cotton fabrics, demonstrating its utility in enhancing the water resistance of textiles, important for clothing and outdoor gear industries (Zhao et al., 2012).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?