Documentos Principais
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Sinônimo(s):
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.010,00
R$ 1.010,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.010,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4BrF3O
Número CAS:
Peso molecular:
192.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.010,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.367
densidade
1.674 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
chave InChI
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)