Documentos
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.323
densidade
1.334 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
chave InChI
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
44.4 °C