Documentos Principais
538795
Sigma-Aldrich
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 716,00
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 716,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.3335 (lit.)
p.e.
83 °C (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
chave InChI
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Trifluoromethyl-2-propanol is a fluorinated aliphatic alcohol. It can be prepared by reacting methyllithium, trifluoroacetone and trifluorovinyl bromide in ether.[1] This can also be synthesized from the reaction between methylmagnesium bromide and 1,1,1-trifluoroacetone in ether.[2]
Aplicação
2-Trifluoromethyl-2-propanol may be employed as a solvent for the preparation of [18F]fluorothymidine.[3] It may also be used in the synthesis of [2-(trifluoromethyl)-2-propyl nitrate] through nitration in nitric acid/trifluoroacetic anhydride.[4]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
The Preparation and Some Reactions of Trifluorovinyllithium1
Tarrant P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28.3, 839-843 (1963)
Mechanistic studies on gas-phase negative ion unimolecular decompositions. Alkoxide anions
Tumas W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110.9 , 2714-2722 (1988)
Comparison of synthesis yields of 3'-deoxy-3'-[18F] fluorothymidine by nucleophilic fluorination in various alcohol solvents
Lee SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51.1, 80-82 (2008)
Nonacidic nitration of secondary amines
Bottaro JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52.11 , 2292-2294 (1987)