Documentos
706256
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-4-boronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
111.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
pf
146-151 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
chave InChI
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3