Documentos
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrIO2
Número CAS:
Peso molecular:
340.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
56-60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available