242616
2-Bromoiodobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.661 (lit.)
pb
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
pf
9-10 °C (lit.)
densidade
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter