Documentos Principais
706388
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodobenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO2
Número CAS:
Peso molecular:
262.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
46-50 °C
grupo funcional
ester
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)