218170
Ethynyltrimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Trimethylsilylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.18 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
53 °C (lit.)
densidade
0.709 g/cm3 (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
chave InChI
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition reaction for the preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles
- synthesis of poly(ethynyltrimethylsilane) containing Pd (II) coordination sites
- pyrazole synthesis via 1,3-dipolar cycloaddition of diazo compounds to acetylenes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles