Documentos Principais
76179
Sigma-Aldrich
D-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
3-Amino-D-alanine monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
140.57
Beilstein:
5293359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
235-240 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
chave InChI
SKWCZPYWFRTSDD-HSHFZTNMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)