Documentos
755036
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
136.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
58-63 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CC1(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H6F2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup