Documentos
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-bromopyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
161.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.531
pb
185-188 °C/760 mmHg
densidade
1.558 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
chave InChI
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter