752924
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
95%
Sinônimo(s):
Trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.306
densidade
1.611 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2
chave InChI
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3