802255
8-Amino-5-methoxyquinoline
95%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-8-quinolinamine, Chen Auxilliary, MQ, Gong Chen Auxiliary, MQ Auxiliary
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
90-95 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(OC)C2=CC=CN=C21
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-9-5-4-8(11)10-7(9)3-2-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
chave InChI
MFLLTRMMFHENCM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)