771147
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
Sinônimo(s):
Togni Reagent II
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
contém
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
concentração
60 wt. %
pf
150-158 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
chave InChI
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Conteúdo relacionado
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.