Documentos Principais
753602
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.992,00
R$ 2.992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.992,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21BO3
Número CAS:
Peso molecular:
212.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)