Documentos Principais
721352
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 888,00
R$ 888,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 888,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19BO3
Número CAS:
Peso molecular:
210.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 888,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-67 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCOCC2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5H,6-8H2,1-4H3
chave InChI
DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester can be used:
  • To prepare 1,2-dihydro-2-oxopyridine based endocannabinoid system (ECS) modulators.[1]
  • As an intermediate in the synthesis of embryonic ectoderm development (EED) inhibitors.[2]
  • To prepare pyrrolotriazine based IRAK4 inhibitors.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Modification on the 1, 2-dihydro-2-oxo-pyridine-3-carboxamide core to obtain multi-target modulators of endocannabinoid system
Gado F, et al.
Bioorganic Chemistry, 94, 103353-103353 (2020)
EEDi-5285: An Exceptionally Potent, Efficacious, and Orally Active Small-Molecule Inhibitor of Embryonic Ectoderm Development
Rej RK, et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(13), 7252-7267 (2020)
Optimization of permeability in a series of pyrrolotriazine inhibitors of IRAK4
Degorce SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(4), 913-924 (2018)