B78203
1-Bromo-1-propene (cis and trans)
98%
Sinônimo(s):
1-Propenyl bromide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4538 (lit.)
p.e.
58-63 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
chave InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of organic reagents such as methyl but-2-ynoate[1] and 1-iodopropyne.[2]
- Preparation o f intermediates in the total synthesis of (+)-aphanamol I[3] and skyllamycins A-C.[4]
- Synthesis of allylated pyrazoles[5], aryl alkynyl sulfides[6] and allenamides.[7]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)