Documentos Principais
748471
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 403,00
R$ 403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 403,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
174-178 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
322.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
161.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)