Documentos Principais
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Sinônimo(s):
Baran cyclobutylation reagent
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.532,00
R$ 2.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.532,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8F2O2S
Peso molecular:
230.23
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.[1]
Aplicação
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
Conteúdo relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.