Documentos Principais
744069
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
absolute, stored over molecular sieve
Sinônimo(s):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 870,00
R$ 870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 870,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99% (GC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
absolute, stored over molecular sieve
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Impurezas
≤0.002% water
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
78-80 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)