Documentos
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzonitrile
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
Beilstein:
638987
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
powder
pf
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
chave InChI
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3