Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?