Documentos Principais
724718
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
268.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
163-167 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
chave InChI
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)